Learn More
Tocris Bioscience™ des-His1-[Glu9)-Glucagon (1-29) amide
Glucagon receptor antagonist
Marke: Tocris Bioscience™ 2216/1
372.73 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
des-His1-[Glu9]-Glucagon (1-29) amide is a glucagon receptor antagonist (pA2 = 7.2 for inhibition of glucagon-induced adenylyl cyclase activation in rat liver membranes); displays no agonist activity. Enhances glucose-stimulated pancreatic insulin release in vitro. Blocks added glucagon-induced hyperglycemia in normal rabbits without affecting glycogenolysis in vivo. Also blocks endogenous glucagon-induced hyperglycemia in streptozocin diabetic rats.Spezifikation
95% | |
des-His1-[Glu9)-Glucagon (1-29) amide | |
des-His1-[Glu9]-Glucagon (1-29) amide | |
Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Glu-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-NH2 |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
3358.68 | |
1 mg |
Nur für Forschungszwecke