Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen - Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren und Laugen
Marke:  asecos™ 31858
Artikelnummer. 17806376
  • 5040.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integrierte Auffangwanne
  • Komfortable Innenhöhe für eine sichere und e¿ziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Gabelstapler
  • Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau
1000 L
Disposal Can
1560.00 mm
1560.00 mm
2330.00 mm
1550.00 mm
185 kg
264.2 gal.
Polyethylen
61.42 in.
61.42 in.
91.73 in.
61.02 in.
407.85 lb.