Learn More
asecos™ Depot PE mit Flügeltür Version Stahlregal
Sichere Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
2155.00 CHF - 2980.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Korpus grau, Türen blau |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Disposal Can |
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tiefe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17816356
|
asecos™
40058 |
1050.00 mm |
2155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17876466
|
asecos™
32003 |
1080.00 mm |
2980.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Integrierte Auffangwanne
- Integrierte Einfahröffnungen zum Unterfahren mit Hubwagen oder Gabelstapler
- Vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
- Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern
- Fachbodenregal aus Stahl mit 3 Lagerebenen
- Abmessungen Fachboden B x T (mm): 900 x 800
- Fachlast: 250 kg
Spezifikation
Korpus grau, Türen blau | |
Polyethylen | |
Disposal Can |