Learn More
Dichtestandard, ASTM D 4052; ISO 12185 (Nennwert: 0,73576 g/ml, 15 °C), Paragon Scientific™
Die für die Dichte zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Dichteprüfung von Erdölprodukten und Derivaten gemäß ASTM D4052 verwendet werden. Alternative Testmethoden sind IP 365 und ISO 12185.
Marke: Paragon Scientific CRM-DEGA
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1203 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
- Zertifiziertes Referenzmaterial für Dichte
- Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
- Zertifiziert durch Ringversuch
- Lieferung mit MSDS.
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
- 12 Monate Haltbarkeit.
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN 1203 |
Sicherheit und Handhabung
- Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: gasoline
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.