Learn More
Denhardt-Reagenz (50x Lösung/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP515-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
0.60 to 0.80 AU at 278nm | |
Farblos | |
26873-85-8, 9003-39-8, 9048-46-8 | |
0°C | |
<1% each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin; and Water. Each 5mL of 50X Solution contains 50mg each of Ficoll™, Polyvinylpyrrolidone, and Bovine Albumin. | |
Report (at 25°C) | |
5 mL |
Denhardt's Reagent | |
50X Solution | |
100°C | |
Molekularbiologie | |
Bernsteinfarbiges Glas | |
5 to 7 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Denhardt`s Reagent 50X Solution