Learn More
(+)-Dehydroisoandrosteron, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10488310
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
(+)-Dehydroisoandrosteron (CAS Nr. 53-43-0), auch als Androstenolon bekannt, ist ein endogener Steroidhormonvorläufer.Es ist ein Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• (+)-Dehydroandrosteron ist ein endogener Vorläufer des Steroidhormons, der als Zwischenprodukt bei der Umwandlung von Cholesterin in Androgene und Östrogene dient.
Anwendungen
• Es ist ein endogenes und natürlich vorkommendes Steroidhormon, das größtenteils von den Nebennieren, aber auch von den Hoden und Eierstöcken ausgeschüttet wird.
•Es wurde nachgewiesen, dass (+)-Dehydroandrosteron eine Rolle in der Immunantwort und Stressreaktion spielen kann.
•(+)-Dehydroisoandrosteron kann in Testosteron, Androstendion, Estradiol und Estron umgewandelt werden
•(+)-Dehydroisoandrosteron wird durch die Wirkung von zwei Cytochrom-P450-Enzymen von Cholesterin abgeleitet.
•Durch die Modulation von GABA-α- und N-Methyl-D-Asparaginsäure(NMDA)-Rezeptorkomplexen kann es sowohl direkte als auch indirekte biologische In-vivo-Effekte induzieren.
•Es kann auch die Insulinsekretion von β-Zelle der Bauchspeicheldrüse und die Wirkung gegen Glucocorticoid erhöhen.
• Nützlich zum Nachweis übermäßiger Nebennierenaktivität, da es fast ausschließlich von den Nebennieren produziert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-43-0
Summenformel C19H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
MDL-Nummer MFCD00003613
InChI-Schlüssel FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Synonym dehydroepiandrosterone, dhea, prasterone, dehydroisoandrosterone, androstenolone, trans-dehydroandrosterone, 3beta-hydroxyandrost-5-en-17-one, diandron, diandrone, psicosterone
PubChem CID 5881
ChEBI CHEBI:28689
IUPAC-Name (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-on
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2=O)CC=C4C3(CCC(C4)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Dehydroisoandrosterone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 151.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 08, IV, 994
Merck Index 15, 2875
Spezifische Drehung + 12.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,alcohol and diethyl ether,sparingly soluble in chloroform and petrol. ether
Formelmasse 288.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (+)-Dehydroisoandrosterone