Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Tischwaage (EU), zertifiziert
Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist
1150.00 CHF - 1995.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie |
---|---|
Akkutyp | Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) |
Anschlusstyp | Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet |
Bauweise | Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP66-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße |
Displaytyp | 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17595815
|
OHAUS™
30685134 |
15 kg | D33XW15C1R6EU. | 5 g | 491 x 305 x 569 mm |
1150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17505825
|
OHAUS™
30685135 |
30 kg | D33XW30C1R6EU. | 10 g | 491 x 305 x 569 mm |
1170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17515825
|
OHAUS™
30685136 |
60 kg | D33XW60C1R6EU. | 20 g | 491 x 305 x 569 mm |
1170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17525825
|
OHAUS™
30685137 |
60 kg | D33XW60C1L7EU. | 20 g | 688 x 420 x 922 mm |
1540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17535825
|
OHAUS™
30685138 |
150 kg | D33XW150C1L7EU. | 50 g | 688 x 420 x 922 mm |
1540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17545825
|
OHAUS™
30685139 |
150 kg | D33XW150C1X7EU. | 50 g | 787 x 500 x 922 mm |
1995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17555825
|
OHAUS™
30685140 |
300 kg | D33XW300C1X7EU. | 100 g | 787 x 500 x 922 mm |
1995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.
- Die Ausstattung dieser robusten Industriewaage beinhaltet Plattform aus Edelstahl 304 nebst Rahmen und eine Wägezelle mit Schutzart IP67. Das Anzeigegerät ist mit einem abwaschbaren Gehäuse aus Edelstahl 304 mit Halterung und Schutzart IP66 ausgestattet.
- Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend |
Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten) | |
Plattform und Rahmen aus 304er-Edelstahl, IP66-Anzeige aus Edelstahl, IP67-Wägezelle, rutschfeste verstellbare Gummifüße | |
IP 66 | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. |