Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage, zertifiziert
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
708.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Akkulaufzeit | 100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien |
---|---|
Akkutyp | 6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Anschlusstyp | Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet |
Bauweise | ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße |
Displaytyp | 7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17572136
|
OHAUS™
30685098 |
15 kg | D33P15B1R1. | 5 g | 489 x 305 x 542 mm |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17582136
|
OHAUS™
30685099 |
30 kg | D33P30B1R1. | 10 g | 489 x 305 x 542 mm |
728.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17592136
|
OHAUS™
30685100 |
60 kg | D33P60B1R1. | 20 g | 489 x 305 x 542 mm |
728.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17502146
|
OHAUS™
30685104 |
60 kg | D33P60B1L2. | 20 g | 686 x 420 x 896 mm |
800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17512146
|
OHAUS™
30685105 |
150 kg | D33P150B1L2. | 50 g | 686 x 420 x 896 mm |
800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17522146
|
OHAUS™
30685108 |
150 kg | D33P150B1X2. | 50 g | 785 x 500 x 896 mm |
954.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17532146
|
OHAUS™
30685109 |
300 kg | D33P300B1X2. | 100 g | 785 x 500 x 896 mm |
954.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17542146
|
OHAUS™
30685112 |
300 kg | D33P300B1V3. | 100 g | 933 x 600 x 1195 mm |
1265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17552146
|
OHAUS™
30685113 |
600 kg | D33P600B1V3. | 200 g | 933 x 600 x 1195 mm |
1265.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17562146
|
OHAUS™
30685116 |
15 kg | D33P15B1R5. | 5 g | 646 x 305 x 130 mm |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17572146
|
OHAUS™
30685117 |
30 kg | D33P30B1R5. | 10 g | 646 x 305 x 130 mm |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17582146
|
OHAUS™
30685118 |
60 kg | D33P60B1R5. | 20 g | 646 x 305 x 130 mm |
708.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17592146
|
OHAUS™
30685122 |
60 kg | D33P60B1L5. | 20 g | 842 x 420 x 134 mm |
790.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17502156
|
OHAUS™
30685123 |
150 kg | D33P150B1L5. | 50 g | 842 x 420 x 134 mm |
851.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17512156
|
OHAUS™
30685126 |
150 kg | D33P150B1X5. | 50 g | 941 x 500 x 150 mm |
995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17522156
|
OHAUS™
30685127 |
300 kg | D33P300B1X5. | 100 g | 941 x 500 x 150 mm |
995.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.
- Die robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet. Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet
- Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien | |
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet | |
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung. |
6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße | |
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend |