Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Tischwaage, zertifiziert
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen
Marke:  OHAUS™ 30685109
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17532146
  • 954.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen, hellen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Im Kontrollwiegemodus wechselt das Display die Farbe (gelb/grün/rot), um Sie darauf hinzuweisen, wenn Sie sich innerhalb des Zielgewichtsbereichs befinden.
  • Diese Industriewaage verfügt über eine Plattform aus 304er Edelstahl, einen pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen und eine Wägezelle aus Aluminium.
  • Das Anzeigegerät verfügt über ein Gehäuse und eine Halterung aus Edelstahl.
  • Mit Software für Teilezählung, Kontrollwiegen und Totalisierung.
  • Inklusive RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 Stunden mit wiederaufladbarem Akku; 360 Stunden mit Einwegbatterien
Standard RS232 und optionales USB-Gerät oder Ethernet
300 kg
650 x 500 mm
D33P300B1X2.
Wiegen, Kontrollwiegen, Zählen, Totalisierung.
27,6 kg
6 C (LR14) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten); Wechselstromadapter (im Lieferumfang enthalten); wiederaufladbarer Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
ABS-Kunststoffanzeige, Plattform aus 304er Edelstahl, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, Wägezelle aus Aluminium, rutschfeste, verstellbare Gummifüße
7-Segment-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
100 g
-10 °C bis +40 °C, 85 % rF, nicht kondensierend
785 x 500 x 896 mm