Learn More
Metro™ Mehrzweckwagen mit tiefen Böden
Nützlich für eine Vielzahl von Transport- und Zwischenlageraufgaben.Metro™ Deep Ledge Utility Carts verfügt über ein tiefes Design, das verhindert, dass Gegenstände aus der Karre rutschen.
Marke: Metro™ BC20303DBL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultimative Reinigungsfähigkeit – glatte Oberflächen sind so konzipiert, dass sie Färbeunfällen widerstehen und leicht abgewischt werden können
- Korrosionsbeständige Einlegeböden – die Einlegeboden aus Polymer korrodieren nie
- Dämmt verschüttete Flüssigkeiten ein – die Einlegeböden weisen einen tiefen 70 mm-Rand auf, um Produkte oder verschüttete Flüssigkeiten aufzunehmen
- Erhältlich in vier Farben – grau, blau, schwarz oder mit Microban™ Produktschutz in Schieferblau
- Attraktive Ästhetik ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
- Robuste Bauweise – jeder Einschub kann bis zu 68 kg fassen, jede Einheit kann bis zu 181 kg fassen
- Einfache Einstellung – optionale Mittelablage in 25 mm-Schritten
- Ergonomischer Griff, entwickelt für einfache Bedienung
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Der Microban-Schutz verhindert das Wachstum von Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
- Die Einlegeböden werden aus spritzgegossenem Polyurethan mit verchromten Pfosten hergestellt
- Wagen rollen auf vier thermoplastischen , markierungsbeständigen Schwenk-/Schaftrollen mit einem Durchmesser von 102mm
Spezifikation
68 kg | |
NSF | |
831 x 546 x 1041 mm | |
3 |
Laboratory/Utility Cart | |
Black | |
4 |