Learn More
Decyldecanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15525946
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1654-86-0
Summenformel C20H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 312.54
InChI-Schlüssel XAKXZZPEUKNHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, decyl ester, decanoic acid decyl ester, unii-b88b7acl5l, b88b7acl5l, n-capric acid n-decyl ester, capryl caprate, acmc-209dsk, decanoic acid, decylester
PubChem CID 74247
IUPAC-Name Decyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Decyl decanoate
Dichte 0.8590g/mL
Siedepunkt 174.0°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)8CO2(CH2)9CH3
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.859
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 312.54
Reinheit (%) 98%