Learn More
Decoquinat-d5, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15917422
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 1453100-61-2
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Summenformel C24D5H30NO5
Molekulargewicht (g/mol) 422.57
Güte Analysenstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTIBIOTIKA
Physikalische Form Kristallin