Learn More
Borer Chemie™ deconex 44 PEROXYCLEAN
Flüssiger Reinigungsverstärker mit stark oxidierender Wirkung. Für den Einsatz in Laborspülmaschinen. In Kombination mit alkalischen oder sauren deconex Reinigern verwendbar. Gefahrstoff. Bitte Sicherheitshinweise beachten!
Marke: Borer Chemie™ 513705.00-K10M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- stark oxidierender Verstärker für die maschinelle Reinigung
- hoch wirksam bereits in tiefen Einsatzkonzentrationen
- phosphatfrei und ohne Tenside
- gegen besonders hartnäckige Rückstände
- technische Unterstützung durch den Hersteller
Spezifikation
Flüssig | |
Anorganisches Peroxid | |
Kanister | |
1 x 10 kg | |
8.8 L | |
10 kg |
ca. 5.4 (1%ige Lösung) | |
Konzentrat | |
5°C bis 25°C | |
2,3 gal. | |
22 lb. |