Learn More
Corning™ DeckWorks™ sterile Spitzenstationen
Entwickelt für Ein- und Mehrkanalpipettenstationen
Marke:  Corning™ 4143
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11911861
  • 78.65 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Beschreibung
  • Enthält 960 Spitzen in erweiterter Länge für 10 μl und übliche Größen für 200 μl
  • Maximiert den Platz auf dem Labortisch und verringert den Kunststoffabfall
  • Das Deck mit 5Lagen (2 × 96) hat das Format einer Mikrotiterplatte
  • Diese stabile Pipettierplattform passt problemlos in sterile Haubenumgebungen
  • Die Deckel lassen sich einseitig aufschnappen (nur 96 Spitzen)
  • Zu den Anwendungen gehören Pre- und Post-PCR-Verfahren, Zellkulturen und Assays, die große Spitzenmengen erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 bis 10 μl
Naturfarben
Multipackung
Ja
Polypropylen
Steril
Rund
Universelle Passform, Mehrkanal-Pipettierstationen
DeckWorks™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ DeckWorks™ sterile Spitzenstationen > Vol.-Bereich: 0.1 bis 10μL; steril