Learn More
Gilac™ Decanting Tub
Highly resistant Decanting Tub.
Marke: Gilac™ G161574
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Highly resistant decanting tub
Spezifikation
Food Contact Certified | |
Decanting Tub | |
17 L | |
Food Handling | |
90°C | |
18.9 in. | |
17.1 in. | |
6.9 in. | |
12.6 in. | |
2.416 lb. |
No | |
4.5 gal. | |
Burgundy | |
HDPE | |
Rund | |
480 mm | |
435 mm | |
175 mm | |
320 mm | |
1.096 kg |