missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kapillaren aus deaktiviertem Quarzglas (Methyl)
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0624491
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Trajan Methyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Aufrechterhaltung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems.
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
für organische und wässrige Lösungsmittel | |
5/Packung | |
300μ m | |
Thermisch stabil bis zu 380 °C |
Methyldeaktivierte Quarzglasschläuche mit 0.3 mm Außendurchmesser x 0.17 mm Innendurchmesser x 2 m Länge | |
170μ m | |
2 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur