Learn More
Abnova™ DDIT3 (Human) Recombinant Protein
Human DDIT3 full-length ORF ( AAH03637.1, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001649-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16127017
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sequence: MAAESLPFSFGTLSSWELEAWYEDLQEVLSSDENGGTYVSPPGNEEEESKIFTTLDPASLAWLTEEEPEPAEVTSTSQSPHSPDSSQSSLAQEEEEEDQGRTRKRKQSGHSPARAGKQRMKEKEQENERKVAQLAEENERLKQEIERLTREVEATRRALIDRMVNLHQA
Spezifikation
Spezifikation
AAH03637.1
DNA-damage-inducible transcript 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDIT3
GST
1649
Wheat germ expression system
25 μg
CEBPZ, CHOP, CHOP10, GADD153, MGC4154
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer