Learn More
Sartorius™ Einbaufähiger Meßwertdrucker, mit GLP / GMP- Funktion
Optionaler Datendrucker, geeignet für die Integration, zum Drucken statistischer Datenberichte von kompatiblen Geräten, einschließlich des MA100Q Infrarot-Feuchtemessgeräts.
Marke: Sartorius™ YDP01MA
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Kompatibel mit MA100Q Feuchtemessgeräten
- Optionaler interner Drucker zur Integration
- Drucken Sie statistische Datenberichte mit dem internen Drucker aus
Spezifikation
MA100Q Feuchtigkeitsanalysator | |
Interner Datendrucker, geeignet für die Integration | |
Datendrucker |