Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Datenkommunikationskabel für Laborwaagen
Das Sartorius Stedim Biotech™ Datenkommunikationskabel für Laborwaagen eignet sich für eine Vielzahl von Laborwaagen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ YCC03-D25
65.12 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23276" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Geeignet für die folgenden Laborwaagen:
- Secura™
- Quntix™
- Practum™
- Mini-USB zu RS232. 25-polig
Spezifikation
Secura, Quintix, Practum Laborwaage | |
USB/RS232 25-Pin-Verbindungsstücke | |
USB, RS232 |