Learn More
SI Analytics™ Datenkabel
Datenkabel, 1,5 m Länge für TitroLine™ Titratoren und Mettler Waagen
Marke:  SI Analytics™ 285223594
Artikelnummer. 10730813
  • 73.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 1,5 m Länge
  • Für TitroLine™ 6000, 7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace oder Mettler AB-S, PG Serie Waagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Datenkabel 1,5 m
1,5 m
TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace oder Mettler AB-S, Waagen der PG-Serie