Learn More
Abeba™ Dunkelblaue Anatom Velours-ESD-Sicherheitsschuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32147/46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliCE EN ISO 20345:2011 S1 SRC/liliVelours mit atmungsaktiven Textileinlagen/liliDunkelblau/liliStahlzehenkappe/liliStoßdämpfende PU-Zwischensohle/liliRutschfeste PU-Außensohle/liliAustauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)/liliDesinfizierte,/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliAtmungsaktives Futter mit Silberionen/liliSchrittbereich mit Schnürung/liliReflektierendes Material/liliAls Fersen- und Fußeinlage geeignet/liliKratzfeste Beschichtung im Fersenbereich/ul/liSpezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
Rutschfest | |
32147 |
Blau | |
46 | |
Polyurethan | |
Stahl |