Learn More
Abeba™ Dunkelblaue Anatom Velours-ESD-Sicherheitsschuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen.Stahlzehenkappe.
Marke: Abeba™ 32147/40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours with breathable textile inlays
- Dark blue
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- Reflective material
- Suitable for heel and foot lift
- Scratch-resistant coating in heel area
Spezifikation
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, DIN EN 61340 Standard | |
For healthcare and kitchen use | |
Velours | |
Stoßdämpfende Mittelsohle | |
Anatom Safety | |
Cap | |
ESD Anatom Safety Shoes |
Blue | |
Silberne Faser | |
40 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
Kraftstoff- und rutschfest |