Learn More
Cytiva DALT Puffersatz für 12 Fertiggele
DALT Gel 12.5 (26 x 20 cm) ist ein an eine Kunststofffolie gebundenes Polyacrylamid-Fertiggel, einfach in der Handhabung und formstabil.
Marke:  Cytiva 17-6002-50
Artikelnummer. 10147094
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
DALT Gel 12.5 (26 x 20 cm) ist ein an eine Kunststofffolie gebundenes Polyacrylamid-Fertiggel, einfach in der Handhabung und formstabil. Die mit Barcode versehenen Gele ermöglichen eine anwenderfreundliche Nachverfolgung von Proben und Chargen. DALT Gel 12.5 wird zusammen mit dem DALT Puffersatz verwendet. Der Puffersatz enthält konzentrierte Puffer für die Nutzung des Gels, Gelpuffer für das Einbringen des Gels in die DALT-Fertiggelkassette und Dichtungslösung für die Anwendung des IPG-Streifens. Der Puffer im Gel ist Bestandteil eines Puffersystems, das eine längere Haltbarkeit ermöglicht. Fertige Gelkassetten verbessern die Effizienz und den Durchsatz. Gele können schnell und mit nur minimalem Zeitaufwand geladen und entladen werden.
  • Elektrophoreseeinheit mit höchstem Fassungsvermögen und den größten erhältlichen Fertiggelen (26 x 20 cm)
  • Stabiles, diskontinuierliches Puffersystem in einem vorgefertigten, homogenen Gel für eine hohe Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Anwenderfreundliche Gelkassetten zum Laden, Entladen und Lagern von Gelen
  • Da Stromzufuhr und Temperaturregelung programmierbar sind, ist eine hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Durchläufen gegeben.
  • Das System ist auf einen minimalen Pufferverbrauch ausgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer basierend auf Piperidinopropionamid (PPA)
Benetztes Teil: Nein, DIGE-Zulassung
Flüssig
2 bis 8 °C
Klassische Elektrophorese
1 Kit