Learn More
D-Tyrosin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
D-Tyrosine methyl ester hydrochloride is an intermediate in the synthesis of oxybutynin chloride (O868525), an inhibitor of proliferation and supresses gene expression in bladder smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Tyrosin Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Oxybutynin-Chlorid (O868525), einem Inhibitor der Proliferation und unterdrückt die Genexpression in blasenglatten Muskelzellen.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
D-Tyrosin Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Oxybutynin-Chlorid (O868525), einem Inhibitor der Proliferation und unterdrückt die Genexpression in blasenglatten Muskelzellen.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Tyrosine methyl ester hydrochloride |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 231.68 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Pulver |