Learn More
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Tryptophan-Derivaten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (150 mg/ml), Dimethylsulfoxid und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
D-Tryptophan-Methylester-Hydrochlorid ist ein Zwischenprodukt in der Synthese von Tryptophan-Derivaten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (150 mg/ml), Dimethylsulfoxid und Methanol (50 mg/ml).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Tryptophan methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 213°C to 216°C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (150mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol (50mg/ml). |
Formelmasse | 254.71 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | −18° (c=5 in Methanol) |