Learn More
D-δ-Tocopherol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-δ-Tocopherol |
Farbe | Braun bis gelb |
Flammpunkt | >93°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 91% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 15,9656 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats |
IUPAC-Name | (2R)-2,8-Dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- D-delta-Tocopherol