Learn More
D-δ-Tocopherol, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391641
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-13-1
Summenformel C27H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 402.66
MDL-Nummer MFCD20486794
InChI-Schlüssel GZIFEOYASATJEH-VHFRWLAGSA-N
Synonym delta-tocopherol, unii-r0zb2556p8 component, unii-zl0rfa4e5n component, s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ol, 2s-2,8-dimethyl-2-4s,8s-4,8,12-trimethyltridecyl-3,4-dihydro-1-benzopyran-6-ol, 2h-1-benzopyran-6-ol,3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-4r,8r-4,8,12-trimethyltridecyl-, 2r
PubChem CID 12444418
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=CC(O)=CC(C)=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-δ-Tocopherol
Farbe Braun bis gelb
Flammpunkt >93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 15,9656
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats
IUPAC-Name (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ol
Formelmasse 402.65
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D-delta-Tocopherol