Learn More
Melford D-Melibiose Monohydrate
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford M22450-5.0
Artikelnummer. 30018476
  • 104.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 585-99-9
Molecular Formula: C12H22O11 H2O
Molecular Weight: 360.31
Chemical Purity: >98%
Soluble in: Water
Store at: Room Temperature
Spezifikation
Spezifikation
585-99-9
C12H22O11-H2O
5 g