Learn More
D-Milchsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454359
Click to view available options
Menge:
250mg
1 g
Nützlicher chiraler Synthon, Baustein für Depsipeptide
D-(-)-Lactic acid is a useful biochemical for proteomics research. It is also used in the production of chiral drug and in the chemical synthesis. Lactic acid is used as a reagent in organic synthesis (in the manufacture of adhesives). It is used in the leather, textile, and tanning industries. It may be used as a plasticizer, a catalyst, or an acidifying agent. Lactic acid has even been used as a flavoring agent in the manufacture of tobacco products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-Milchsäure ist ein nützliches biochemisches Mittel für die Proteomikforschung. Sie wird auch bei der Herstellung chiraler Arzneimittel und bei der chemischen Synthese verwendet. Milchsäure wird als Reagenz in der organischen Synthese (bei der Herstellung von Klebstoffen) verwendet. Sie wird in der Leder-, Textil- und Gerbstoffindustrie verwendet. Sie kann als Weichmacher, Katalysator oder als Säuremittel verwendet werden. Milchsäure wird sogar als Aromastoff bei der Herstellung von Tabakprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml)
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10326-41-7
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00068313
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-lactic acid, r-2-hydroxypropanoic acid, r-lactic acid, --lactic acid, 2r-2-hydroxypropanoic acid, d-lactate, r---lactic acid, r-lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, 2r, d-milchsaeure
PubChem CID 61503
ChEBI CHEBI:42111
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lactic acid
Farbe Weiß
Beilstein 1720254
Merck Index 14,5335
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml)
Formelmasse 90.08
Menge 250mg
Optische Drehung −0,4 ° (c=8 in Wasser)
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-Lactic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (R)-Lactic acid