Learn More
D(+)-Glucuron-3,6-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388450
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32449-92-6
MDL-Nummer MFCD00135622
InChI-Schlüssel UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-Dihydroxy-5-Oxooxolan-2-yl]-2-Hydroxyacetaldehyd
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Glucurono-3, 6-lactone
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 170.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H8O6
Menge 100 g
Merck Index 15, 4503
Spezifischer Drehzustand +19.00 (20.00°C c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 19.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to light yellow
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D(+)-Glucurono-3,6-lactone