Learn More
Melford D-Gluconic Acid
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
79.55 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Gluconic Acid
CAS 299-27-4
Summenformel C6H11KO7
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018295
Unterlagen ansehen
Melford
G37020-500.0
500 g
79.55 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30018294
Unterlagen ansehen
Melford
G37020-1000.0
1 kg
135.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C6H11O7K, MW 234.2
Spezifikation
Spezifikation
D-Gluconic Acid
299-27-4
C6H11KO7