Learn More
D-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Cysteine hydrochloride monohydrate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Hinweise zum Prozentgehalt | 98 % |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 177.77 |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Kristallpulver |