Learn More
D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
D-Cysteine is an important source of sulfide in human metabolism. It is the precursor for glutathione. It plays important role in protein structure and in metal binding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Cystein ist eine wichtige Quelle von Sulfid im menschlichen Stoffwechsel. Sie ist der Vorläufer für Glutathion. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinstruktur und bei der Metallbindung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
D-Cystein ist eine wichtige Quelle von Sulfid im menschlichen Stoffwechsel. Sie ist der Vorläufer für Glutathion. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Proteinstruktur und bei der Metallbindung.
Löslichkeit
Wasserlöslich (teilweise).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Cysteine |
Schmelzpunkt | 230°C (decomposition) |
Beilstein | 1721407 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly). |
Formelmasse | 121.16 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Physikalische Form | Fest |