Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Asparaginsäure, ≥99 %
Artikelnummer. 10574274
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1783-96-6
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.103
MDL-Nummer MFCD00063081
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Synonym d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
IUPAC-Name (2R)-2-Aminobutanidsäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 471
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Merck Index 15, 830
Sonstige Aminosäuren 0.3% max. (TLC)
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Glührückstand 0.1% max.
Spezifische Drehung − 25.80
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥99%
Spezifischer Drehzustand − 25.80 (20.00°C c=5,5N HCl)
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver