Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, ≥99 %
Artikelnummer. 10551621
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-69-2
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008077
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropansäure
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine
Schmelzpunkt 278.0°C to 282.0°C
Arsen (As) 2ppm max. (As2O3)
Farbe Weiß
Chlorid 0.1% max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 14.50
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Menge 5 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • D-Alanine