Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 5502-11
147.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Merkmale:- Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well.
- Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention.
- Kleinere innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen
- Es sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen erhältlich.
- Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradlinigkeit der Spitzen.
- Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumina.
- Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet.
Inhalt: 20 Magazine pro Karton
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 und PlateMate™ Plus Systemen.
Spezifikation
Matrix Pipettenspitzen,25μl, PlateMate | |
Gefiltert | |
klar | |
3–10 % | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Ja | |
D.A.R.T.s |
25 μ l | |
Steril | |
3–10 % | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Automatisierung | |
Thermo Scientific Matrix PlateMate, Thermo Scientific Matrix Hydra DT |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.