Learn More
D-3-Bromocampher-8-Sulfonsäureammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345289
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Ammoniumsalz der D-3-Bromcampher-8-Sulfonsäure wird in optischen Auflösungen verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser (200 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Lagerung bei -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14575-84-9
Summenformel C10H18BrNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 328.221
MDL-Nummer MFCD00167438
InChI-Schlüssel GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Synonym d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
PubChem CID 71306887
IUPAC-Name Azan; [(1S,2S,4R,7R)-2-brom-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methansulfonsäure
SMILES CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Schmelzpunkt ∼284°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Formelmasse 328.23
Reinheit (%) 98%