Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Sagittal Mouse Brain Slicer, 1 mm
Mit diesem sagittalen 1-mm-Maus-Gehirn-Slicer können Sie ein Mausgehirn in kleinere Schnitte teilen, um die Bildgebung mit Objektiven mit begrenztem Arbeitsabstand zu vereinfachen.
Marke: Invitrogen™ V11334
Beschreibung
Dieser Slicer wurde mittels 3D-Drucker aus Harz hergestellt und kann zwischen den Anwendungen problemlos gewaschen und gereinigt werden. Sie benötigen nur eine Standard-Rasierklinge, um mit dem Gewebeschnitt zu beginnen.
Merkmale der CytoVista Produktfamilie von Geweben und 3D-Zellkultur-Reinigungsreagenzien sind u. a.:
• Schnelle Reinigung fluoreszenzmarkierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Einfacher Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Instrumente oder Geräte und ist leicht an IHC anzupassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Der CytoVista Gewebe- und 3D-Zellkultur-Reinigungs-Arbeitsablauf reinigt Gewebe- oder 3D-Kulturzellen mit minimalen Änderungen bezüglich der Morphologie oder der Nachweisempfindlichkeit bei nahezu allen Fluorophoren. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Maus-Gehirn (8-mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden bzw. ein 1-mm-Schnitt in 2 Stunden gereinigt werden, ohne dass spezielle Instrumente oder Geräte verwendet werden müssen.
Der CytoVista Reinigungs-Arbeitsablauf ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierenden Proteinen, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsinstrumenten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysegeräte, Konfokalmikroskopen und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstbenutzer empfehlen wir das CytoVista Gewebereinigungs-/-färbungs-Kit (Art.-Nr. V11324) oder das CytoVista 3D-Zellkulturreinigungs/-färbungs-Kit (Art.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Reinigung und IHC-Färbung.
CytoVista Reinigungstechnologie reinigt Gewebe in ausreichendem Maße für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, führt jedoch im Gegensatz zu anderen Reinigungstechniken nicht zu wesentlichen Veränderungen an der Gewebemorphologie. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei wertvollen Proben kann die Reinigung umgekehrt und das Gewebe für histologische Untersuchungen wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für leichter zu reinigende Gewebe, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einer Dicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit CytoVista Gewebereinigungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder schwer zu reinigende Gewebe, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Erstbehandlung mit CytoVista Gewebereinigungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit CytoVista Gewebereinigungsverstärker.
CytoVista 3D Zellkultur-Clearingreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird CytoVista Gewebereinigungsreagenz nicht empfohlen.
Spezifikation
Koronaler Maus-Gehirn-Slicer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
Image-iT™ | |
1 Slicer |