Learn More
Econix™ Bio-bins™ zytotoxische/zytostatische Behälter
Verwenden Sie Econix™ 30L Biobins™ zytotoxische/zyostatische Dosen, um zytotoxische/zyostatische Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
Marke: Econix™ BEXBB30PL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
- 96 % nicht-Kunststoff
- Stabile, wasserdichte Konstruktion
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
- UN 3291 zugelassen
Spezifikation
30 l | |
Temporär und permanent | |
Violett | |
290 mm | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Pappe |
UN3291. | |
Platzsparend flach zusammenklappbar | |
500 mm geschlossen, 650 mm offen | |
10 Packungen | |
290 mm | |
Für zytotoxische und zytostatische Abfälle | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |