Learn More
Econix™ Bio-bins™ zytotoxische/zytostatische Behälter
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Econix™ 30L Biobins™ zytotoxische/zyostatische Dosen, um zytotoxische/zyostatische Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
Marke:  Econix™ BEXBBPIP6PL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12963665
  • 136.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
6 l
Temporär und permanent
Violett
500 mm
40 Packungen
Autoklavierbar
Papier
UN3291.
Konisch für einfache Stapelbarkeit
160 x 160 x 500 mm
160 mm
160 mm
Für zytotoxische und zytostatische Abfälle
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände