Learn More
Econix™ Bio-bins™ zytotoxische/zytostatische Behälter
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Econix™ 30L Biobins™ zytotoxische/zyostatische Dosen, um zytotoxische/zyostatische Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
Marke:  Econix™ BEXBB5PL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12943675
  • 323.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus umweltfreundlichem Papier aus erneuerbaren Quellen
  • 96 % nicht-Kunststoff
  • Stabile, wasserdichte Konstruktion
  • Auslaufsicherer, integrierter Deckel
  • Für die Verwendung ohne scharfe Gegenstände
  • UN 3291 zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
5 l
Temporär und permanent
Violett
160 mm
Unsteril
Autoklavierbar
Pappe
UN3291.
Platzsparend flach zusammenklappbar
370 mm
100/Packung
160 mm
Für zytotoxische und zytostatische Abfälle
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände