Learn More
CytoScint ES, MP Biomedicals
Flüssige Szintillations-Cocktails; CytoScint ES; MP Biomedical; 4 x 1 Gallone; biologisch abbaubar
309.00 CHF - 610.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flüssige Szintillations-Cocktails
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15702252
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0188245301
1 gal.
309.00 CHF
3.79 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15712252
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0188245304
4 x 1 gal.
610.00 CHF
15.14 Liter
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Flüssige Szintillations-Cocktails
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenylxylylethane, linear alkylbenzene,ethoxylated nonylphenol, 2-methoxyethanol