Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler
Der CytKick Autosampler ist für die Verwendung mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer vorgesehen.
Marke: Invitrogen™ A42901
Beschreibung
Zu den Merkmalen des CytKick Autosampler zählen:
• Zuverlässig – Intelligentes Sondendesign minimiert Verstopfungen und Verschleppungen (0,5 %) und verhindert Schäden am Gerät
• Mischen durch Aspiration – Mischen der Probe durch Aspiration statt Schütteln gewährleistet Homogenität der Probe und erhält die Zellviabilität
• Einfacher Wechsel – Keine Demontage, keine zusätzliche QK, kein Neustart erforderlich für die Umstellung von Platten und Röhrchen
• Maximale Kompatibilität – 96- und 384-Well-Platten (Standard und tief)
• Automatische Reinigung – Führt eine automatische Reinigung durch, wenn das Gerät heruntergefahren wird
Zuverlässig
Der CytKick Autosampler wurde entwickelt, um die Systemausfallzeit zu minimieren. Bei automatisierten Probenahmegeräten treten häufig Verstopfungen oder Sondenabstürze auf. Die intelligente Sonde mit einem Durchmesser von 200 Mikrometer, der größer ist als die meisten in der Branche erhältlichen Sonden, minimiert Verstopfungen.
Um ein Abstürzen der Sonde zu verhindern, was möglicherweise einen teuren Austausch der Sonde erfordert, führt der CytKick Autosampler automatisch eine Selbstkalibrierung der Sonde durch, um eine konsistente Positionierung der Sonde in jedem Well zu gewährleisten. Durch die Selbstkalibrierung wird die ordnungsgemäße Funktion der Sonde überprüft, die Variabilität bei der Sondenpositionierung im Laufe der Zeit reduziert, um Ausfälle während des Plattenlaufs zu verhindern, und die Zuverlässigkeit über die Lebensdauer des Systems verbessert. Durch die Selbstkalibrierung der Sonde kann der Autosampler auch einfach bewegt werden, sodass er von mehreren Geräten gemeinsam genutzt werden kann.
Maximale Kompatibilität
Der Attune CytKick Autosampler ermöglicht die Verwendung vieler verschiedener Plattenformate, einschließlich 96-, 384- und DeepWell-Platten Darüber hinaus initiiert der CytKick Autosampler automatisierte Reinigungsverfahren, wenn das Gerät heruntergefahren wird, um eine ordnungsgemäße Wartung mit wenig Benutzereingriff zu gewährleisten.
Mischen durch Aspiration
Im Gegensatz zu anderen Plattenladern, die Proben durch Schütteln mischen, was möglicherweise keine Homogenität der Probe gewährleistet, mischt der CytKick Autosampler Proben durch Aspiration und Rühren, wodurch eine gleichmäßige Mischung bei gleichzeitiger Erhaltung der Probenviabilität ermöglicht wird und konsistente Daten mit CVs von weniger als 10 % auf der Platte erzielt werden.
Einfacher Wechsel
Zur Aufrechterhaltung der Systemflexibilität ist die manuelle Probensonde immer zugänglich, selbst wenn der Lader vorhanden ist. Der Wechsel zwischen Röhrchen und Platten wird per Software erkannt und erfordert keinen zusätzlichen Benutzereingriff.
Einfach zu bedienen
Das Gerätedesign und die Software wurden in Hinblick auf Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Der CytKick Autosampler verfügt über Fluidikflaschen mit Sensoren, die den Anwender informieren, wenn die Flüssigkeiten ausgetauscht werden müssen. Die Kontrolllampen und Warnsysteme des Autosamplers sorgen dafür, dass ein Anwender, der sich vom System entfernt hat, den Systemstatus jederzeit leicht erkennen kann.
Spezifikation
Attune™ | |
Each | |
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
|
|
Raumtemperatur | |
Autosampler |