Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät
GREENER_CHOICE
Für die Verwendung mit 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten Cytation5 Multi-Mode-Lesegeräte arbeiten bei der Multimode-Erkennung mit der patentiertenHybrid Technologie, die zur vielseitigen Einsetzbarkeit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit Hochleistungsfilter mit Monochromatoren variabler Bandbreite kombiniert.
Marke:  Agilent BioTek CYT5F-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17287929
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät > Filterbasierte Fluoreszenz, Lumineszenz, gefilterte Lumineszenz