Learn More
Novus Biologicals™ Cystatin SA Antibody Pair [HRP]
Rabbit Monoclonal Antibody Pair
516.00 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich 4.7 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 4.69-300 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Produkttyp Antibody Pairs
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18243526
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79323-15PLATES
15 Plates
1285.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18625321
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79323-5Plates
5 Plates
516.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin SA.
Spezifikation
Spezifikation
4.7 pg/mL
Sandwich ELISA
Antibody Pairs
Human
cystatin 2, cystatin S5, cystatin SA, Cystatin-2, Cystatin-S5, cystatin-SA, cysteine-proteinase inhibitor, MGC71924, salivary cysteine (thiol) protease inhibitor
CST2
  • Detection Antibody: 0.25 mg/mL rabbit anti-Cystatin SA monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % glycerol, pH 7.4).
  • Capture Antibody: 1.0 mg/mL of rabbit anti-Cystatin SA monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Standard: Each vial contains 15 ng of recombinant Cystatin SA.
  • Storage is content dependent.
    4.69-300 pg/mL
    HRP
    This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin SA.
    Sandwich-ELISA
    1470
    Rabbit
    RUO
    Cystatin SA