Learn More
Cyproteronacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595286
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 427-51-0
Summenformel C24H29ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 416.94
InChI-Schlüssel UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Synonym cyproterone acetate, androcur, cyproterone 17-o-acetate, cyproteron acetate, cyproteron-r acetate, cyprosterone acetate, unii-4km2bn5jhf, cyproteroneacetate, cyproterone 17alpha-acetate, ccris 4385
PubChem CID 9880
ChEBI CHEBI:50743
SMILES CC(=O)C1(CCC2C1(CCC3C2C=C(C4=CC(=O)C5CC5C34C)Cl)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyproterone acetate
Schmelzpunkt 207.0°C to 215.0°C
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone, dichloromethane, methanol, slightly soluble in ethanol
Formelmasse 416.94
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyproterone acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.