Learn More
Thermo Scientific™ pTK-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Nutzen Sie die Cypridina-Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsstudien unter Verwendung von Vektoren mit einer Multiple Cloning Site (MCS) oder als Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Marke: Thermo Scientific™ 16151
130.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Untersuchung der Genregulation mittels des natürlich sezernierenden Cypridina-Luziferase-Reporters entwickelt wurde.
Die Cypridina-Luc-Vectoren enthalten ein Gen, das aus dem marinen Muschelkrebs Cypridina noctiluca geklont wurde. Das Gen codiert für eine natürlich sezernierende biolumineszente Cypridina-Luziferase (62 kDa), das die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.Leistungsmerkmale:
- Natürlich sezernierendes Cypridina-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
- Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
- Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
- Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
- Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
- Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
Spezifikation
pTK-Cypridina Luc Vektor | |
Restriktionsenzym/MCS | |
10 μg | |
Cypridina-Luziferase | |
Pierce™ | |
Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens |
Luc-Vektor | |
Transfektion | |
Bei -70 bis -20 °C lagern. | |
Puromycin | |
Reporter-Assays |