Learn More
Cytiva CypHer5E NHS-Ester
Geeignet für Studien zur Internalisierung von lebenden Zellrezeptoren mit dem IN-Zellanalysator 3000
605.00 CHF - 2185.00 CHF
Spezifikation
Zusammensetzung | 100 % CypHer5E |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dieses Reagenz eignet sich nachweislich für Studien zur Internalisierung von lebenden Zellrezeptoren mit dem IN Cell Analyzer 3000, dem IN Cell Analyzer 1000 und Konfokalmikroskopen. 0.5 ml des Lagerreagenzes reichen für bis zu 500 Wells aus. |
Produkttyp | CypHer5E NHS Ester |
Löslichkeit | Leicht löslich in Methanol; sehr leicht löslich in kaltem und heißem Wasser. |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11505834
|
Cytiva
PA15401 |
1 mg |
605.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11515834
|
Cytiva
PA15405 |
5 mg |
2185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
CypHer5 E ist ein rot-anregbares, pH-empfindliches Cyanin-Farbstoff-Derivat, das bei einem basischen pH-Wert minimal fluoreszierend und bei einem sauren pH-Wert maximal fluoreszierend ist. Daher gut geeignet, die Bewegung eines Rezeptors von der Zelloberfläche in saure Endosome bei Agonistenstimulation zu berichten.- Die generische Technologie kann mit jedem Rezeptor- oder Epitop-Tag-Antikörper gekoppelt werden.
- Überwacht alle Umschlagereignisse von neutral auf sauer.
- Einfache Erhöhung der Fluoreszenzintensität.
Spezifikation
100 % CypHer5E | |
CypHer5E NHS Ester | |
Blau |
Dieses Reagenz eignet sich nachweislich für Studien zur Internalisierung von lebenden Zellrezeptoren mit dem IN Cell Analyzer 3000, dem IN Cell Analyzer 1000 und Konfokalmikroskopen. 0.5 ml des Lagerreagenzes reichen für bis zu 500 Wells aus. | |
Leicht löslich in Methanol; sehr leicht löslich in kaltem und heißem Wasser. | |
663 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1