missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYM 50358 hydrochloride, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30002059
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent and selective S1P4 antagonist

Potent S1P4 antagonist (IC50 = 25 nM). Displays selectivity for S1P4 against S1P1, S1P2, S1P3 and S1P5 receptors.

Chemische Identifikatoren

Summenformel C20H18Cl2N2O2·HCl
Synonym N-[(4-(Aminomethyl)-2, 6-dimethylphenyl]-5-(2, 5-dichlorophenyl)-2-furancarboxamide hydrochloride

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CYM 50358 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 425.74
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt