Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke: BRAND™ 137140
Beschreibung
- Aus PTFE
- Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
- Geeignet für alle Anwendungen.
Spezifikation
PTFE | |
60 mm | |
10/Pckg. | |
Magnetrührstab |
10 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Zylinder |